Acide butyrique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butanoic acid
B0754-25ML B0754-500ML
TCIAB0754-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0754-25ML TCIAB0754-500ML
Acide butyrique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide butyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
ONU: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb6bf5b2c2b02f030d161125b884712fad0b675&vid=1b2e897268a1c8e805190e03abd65cdc7d7c13c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité