Acide behénique ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0963-25G D0963-500G
TCIAD0963-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0963-25G TCIAD0963-500G
Acide behénique ≥80.0% (par GC)
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Point d'ébullition: 306°C
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de551e8de9d7b0d41fea2a81ebbb7808da03f2eb&vid=b9c03d2c163fc53db6c2f90a1ec4f4d80ab7c004&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité