Acide laurique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
L0011-25G L0011-500G
TCIAL0011-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAL0011-25G TCIAL0011-500G
Acide laurique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide laurique
Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 298°C
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002736
Numéro CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 14,05384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ef9d55108db0639b8795cd21f9664b09caed24&vid=6925feffc25737ccc153e1117bdc98408d3ea96e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité