Acide arachidique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E0006-1G E0006-25G
TCIAE0006-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0006-1G TCIAE0006-25G
Acide arachidique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Arachidic acid
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 303°C
Point de fusion: 75.5 °C
Densité: (lit.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002755
Numéro CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,00764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d33bd761fc1b0388163d10611a9598ce58d40dc&vid=9e6c92b69ad734eeae45abe77f1c749146f76d52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité