Acide héneicosanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Henicosanoic acid
H0010-1G H0010-10G
TCIAH0010-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH0010-1G TCIAH0010-10G
Acide héneicosanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide héneicosanoïque
Formule: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002805
Numéro CAS: 2363-71-5
EINECS: 219-113-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a7ee081f27ef92bd110623b69654717c8572c76&vid=adda898afa791c84b1ae6e8a1e4b6295b1ffc5f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité