Acide heptacosanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0971-5GEA 973 EUR InStock
TCIAH0971-5G TCIAH0971-1G TCIAH0971-100MG
Acide heptacosanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide heptacosanoïque
Formule: C₂₇H₅₄O₂
MW: 410,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014029
Numéro CAS: 7138-40-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/97/28970997.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité