Acide heptanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H0030-25ML H0030-500ML
TCIAH0030-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0030-25ML TCIAH0030-500ML
Acide heptanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide heptanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: –8°C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004426
Numéro CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c398457150057d694b2c2c6eb880e799a7f155a&vid=d1511ebd9c1342c1d875d94749293108c53b3ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité