Acide palmitique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0002-25G P0002-500G
TCIAP0002-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0002-25G TCIAP0002-500G
Acide palmitique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide palmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 352°C
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 14,06996
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=783f66713b15eb34c010030c2b868a6d8625908d&vid=79f5297d5cd66c12a5e4c1711456dac9f968ebb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité