Acide nonadécanoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0283-10G N0283-25G
TCIAN0283-10GEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0283-10G TCIAN0283-25G
Acide nonadécanoïque ≥98.0% (par GC)
Acide nonadécanoïque
Formule: C₁₉H₃₈O₂
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002754
Numéro CAS: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62567ede44c280f919206bbec13997789c3218fb&vid=9a8b3401f05935c4e64f68c1e3eecd834e3ad860&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Neutralization Value 184 to 190
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité