Acide pélargonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
P0952-25ML P0952-100ML P0952-500ML
TCIAP0952-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0952-25ML TCIAP0952-100ML TCIAP0952-500ML
Acide pélargonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide pélargonique
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004433
Numéro CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&vid=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité