Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide octacosanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM1342-100MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAM1342-100MG
Acide octacosanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide octacosanoïque


Formule: C₂₈H₅₆O₂
MW: 424,75 g/mol
Point de fusion: 91…91,8 °C
Numéro MDL: MFCD00002812
Numéro CAS: 506-48-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/18/28975318.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité