Acide stéarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
S0163-25G S0163-500G
TCIAS0163-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0163-25G TCIAS0163-500G
Acide stéarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide stéarique
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 14,08804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ff009b9bba4c6d7c28ab3c541f1dcc4c9739f9&vid=f72448c356a8d236535ad340eb7277dd7cec412b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité