Acide caprylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
O0027-25ML O0027-500ML
TCIAO0027-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0027-25ML TCIAO0027-500ML
Acide caprylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide caprylique
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004429
Numéro CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baff9f55c6508039e8ff1f7c22673d6be99ea8c&vid=2edb695e0219190de2a1295502164a676b16d239&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité