Acide pentacosanoïque ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0882-1G P0882-5G
TCIAP0882-1GEA 209 EUR InStock
TCIAP0882-1G TCIAP0882-5G
Acide pentacosanoïque ≥96.0% (par GC)
Acide pentacosanoïque
Formule: C₂₅H₅₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020551
Numéro CAS: 506-38-7
EINECS: 208-036-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50868754d608b324af4be0452f7848076aa5cd2a&vid=beff848889ccecaba1eb09c264f3af5d6d81fcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité