Acide pentadécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
P0035-25G P0035-500G P0035-100G
TCIAP0035-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP0035-25G TCIAP0035-500G TCIAP0035-100G
Acide pentadécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pentadécanoïque
Formule: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 339°C
Point de fusion: 51…53 °C
Densité: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002745
Numéro CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0be94d8c97f2ad6e68556e7e3257af7858e23dc&vid=efa6575961f3ede48df6c7ba63429c8abd96aa12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité