Acide valérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
V0003-25ML V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAV0003-25ML TCIAV0003-500ML
Acide valérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide valérique
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004413
Numéro CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11c5107eb93cde517daee7119af10553509d0e7c&vid=192d1cac2b91a651275593d23de0e89bccfa4d83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité