Acide propionique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propanoic acid
P0500-25ML P0500-500ML
TCIAP0500-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0500-25ML TCIAP0500-500ML
Acide propionique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
ONU: 3463
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119486971-24
Merck Index: 14,07825
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9d88ed3e3a49cf8f578750bdec622d606f3ee16&vid=58375ddbeab91a5acd1c9bb67a8944eae3f568a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité