Acide tétracosanoïque ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0076-1G T0076-25G T0076-5G
TCIAT0076-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAT0076-1G TCIAT0076-25G TCIAT0076-5G
Acide tétracosanoïque ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Acide tétracosanoïque
Formule: C₂₄H₄₈O₂
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87 °C
Densité: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002810
Numéro CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 14,05488
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d01bd7d85b1d11b7334d13673e2d76dd9d6e523&vid=69e5fea931a68be5ea81bb1d6f76ca1ef7b08676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité