Acide myristique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0476-25G M0476-500G
TCIAM0476-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0476-25G TCIAM0476-500G
Acide myristique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide myristique
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 165 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 14,06333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee7a7ce7abc7eee84c9034eac608e095fc8f3cb&vid=90c0929a17b60cf7a8c437035069905a786d1abe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité