Acide tricosanoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0402-1G T0402-10G
TCIAT0402-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT0402-1G TCIAT0402-10G
Acide tricosanoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide tricosanoïque
Formule: C₂₃H₄₆O₂
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002808
Numéro CAS: 2433-96-7
EINECS: 219-419-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e014916fbf1b5af803956db0e084bd95a444815&vid=8fb641c38c990f35e8fa180ff0a1734870606891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité