Acide undécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
U0004-25G U0004-250G
TCIAU0004-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAU0004-25G TCIAU0004-250G
Acide undécanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide undécanoïque
Formule: C₁₁H₂₂O₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002730
Numéro CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b620a963809d344acaf8e9d17fe1c22413158e71&vid=c9851e70750760e788f0c8574ff1076a03ea91b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité