Propionate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionicacidpotassiumsalt, Propionic acid potassium salt
P0510-25G P0510-500G
TCIAP0510-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0510-25G TCIAP0510-500G
Propionate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Propionate de potassium
Formule: C₃H₅KO₂
MW: 112,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045936
Numéro CAS: 327-62-8
EINECS: 206-323-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5625a9d9ff465211d3ab3876bdbed99869aa7f&vid=007d8b56cc7f354e361cb0d16c63a12dd330ea34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité