Acide citrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1949-500GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1949-500G
Acide citrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
Merck Index: 13,02350
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité