Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de phényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Phényle acétate

TCIAA0043-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0043-25G
Acétate de phényle ≥98.0% (par GC)
Acétate de phényle


Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00008699
Numéro CAS: 122-79-2
Merck Index: 14,07267
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/88/28927488.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité