Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2,2,3,3-Heptachloropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAH0015-25GEA 305 EUR InStock
TCIAH0015-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptachloropropane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2,2,3,3-Heptachloropropane


Formule: Cl₃CCCl₂CHCl₂
MW: 285,21 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Numéro MDL: MFCD00000847
Numéro CAS: 594-89-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/92/28970092.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité