Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,3-Tétrachloropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: HC-250fb

TCIAT2426-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT2426-25G
1,1,1,3-Tétrachloropropane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,3-Tétrachloropropane


Formule: Cl₃CCH₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: -35°C
Numéro MDL: MFCD00054655
Numéro CAS: 1070-78-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/79/28996179.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité