1,1,2,2-Tétrachloroéthane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0063-25G T0063-500G
TCIAT0063-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0063-25G TCIAT0063-500G
1,1,2,2-Tétrachloroéthane ≥97.0% (par GC)
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Formule: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167,85 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: -44°C
Densité: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000848
Numéro CAS: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
ONU: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145031abedf97ad5c66e1ad218cc0f7459f9b2d&vid=a8fd02f4f04dfb2e7f5c0352998482a7ad98f01b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité