1,1,2-Trichloroéthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0381-25G T0381-500G
TCIAT0381-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0381-25G TCIAT0381-500G
1,1,2-Trichloroéthane ≥98.0% (par GC)
1,1,2-Trichloroéthane
Formule: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: –35.5 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000852
Numéro CAS: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09637
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e79cb7c337faa9c9df90e95feaf86dfe5418624e&vid=d9a4e1651d694bdb99d47bf6a25919d6ccd73db7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité