1,10-Dichlorodécane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0247-25G D0247-500G
TCIAD0247-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD0247-25G TCIAD0247-500G
1,10-Dichlorodécane ≥97.0% (par GC)
1,10-Dichlorodécane
Formule: ClH₂C(CH₂)₈CH₂Cl
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 146°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000957
Numéro CAS: 2162-98-3
EINECS: 218-489-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0505841c9f24fd3381adfa0217b27ef58ef20086&vid=cf198f0ee30ad653043871965088e28aeb38c56d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité