Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3-Trichloropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT0395-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0395-25G
1,2,3-Trichloropropane ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trichloropropane


Formule: ClH₂CCHClCH₂Cl
MW: 147,43 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –14,7 °C
Point d'éclair: 73°C
Numéro CAS: 96-18-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/60/28994660.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité