1,2-Dichlorobutane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0347-25GEA 106 EUR InStock
TCIAD0347-25G
1,2-Dichlorobutane ≥96.0% (par GC)
1,2-Dichlorobutane
Formule: ClH₂CCHClCH₂CH₃
MW: 127,01 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00013676
Numéro CAS: 616-21-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/35/28974835.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité