1,8-Dichlorooctane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octamethylene chloride, Octamethylene dichloride
D1012-10G D1012-25G
TCIAD1012-10GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD1012-10G TCIAD1012-25G
1,8-Dichlorooctane ≥99.0% (par GC)
1,8-Dichlorooctane
Formule: C₈H₁₆Cl₂
MW: 183,12 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,026 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039393
Numéro CAS: 2162-99-4
EINECS: 218-490-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1815401260bf708700538a27c91e190a240b66af&vid=d7d2ba700aecd382580382b4f5f3c11681681191&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité