1-Chlorodécane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0600-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0600-25ML TCIAC0600-500ML
1-Chlorodécane ≥97.0% (par GC)
1-Chlorodécane
Formule: C₁₀H₂₁Cl
MW: 176,73 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: –34 °C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00000956
Numéro CAS: 1002-69-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/40/28937640.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité