1-Chlorododécane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0163-25ML C0163-500ML
TCIAC0163-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0163-25ML TCIAC0163-500ML
1-Chlorododécane ≥97.0% (par GC)
1-Chlorododécane
Formule: C₁₂H₂₅Cl
MW: 204,78 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013688
Numéro CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8024b629a18030884bc8f716034ee400f0676ddc&vid=01fd71f8766a7a260f3cdb26d5df7b84956acb04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité