1-Chloroheptane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0182-25ML C0182-500ML
TCIAC0182-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAC0182-25ML TCIAC0182-500ML
1-Chloroheptane ≥99.0% (par GC)
1-Chloroheptane
Formule: C₇H₁₅Cl
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001021
Numéro CAS: 629-06-1
EINECS: 211-070-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c972857ce7e89598de2bf6aae0ea22d6a80d0119&vid=809e34b2ce7fcce9ef5966df39e17e079665500d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité