1-Chlorohexadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0183-25ML C0183-500ML
TCIAC0183-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0183-25ML TCIAC0183-500ML
1-Chlorohexadécane ≥98.0% (par GC)
1-Chlorohexadécane
Formule: C₁₆H₃₃Cl
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: 7.8 °C
Densité: 0,8503 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000959
Numéro CAS: 4860-03-1
EINECS: 225-461-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b7be112e16421dadac05366b60090a512c6dd57&vid=f12c1ebd78e595cab705ce2f128c4437cc5521fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité