1-Chlorohexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0184-25ML C0184-500ML
TCIAC0184-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0184-25ML TCIAC0184-500ML
1-Chlorohexane ≥95.0% (par GC)
1-Chlorohexane
Formule: C₆H₁₃Cl
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001018
Numéro CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36525485c2c79bfd75239b3062867ec2beb15771&vid=efc754b82552c70091b6c4f85134eb76ed42108b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité