1-Chlorooctadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Octadecylchloride
C0235-500ML C0235-25ML
TCIAC0235-500MLEA 105 EUR InStock
TCIAC0235-500ML TCIAC0235-25ML
1-Chlorooctadécane ≥98.0% (par GC)
1-Chlorooctadécane
Formule: C₁₈H₃₇Cl
MW: 288,94 g/mol
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 0,8628 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 184°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000960
Numéro CAS: 3386-33-2
EINECS: 222-207-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d0c0e9d3099e6f5801a2eb0ae1d2a979981b78b&vid=85dff72f04257f2016ceac7e576aa7c4f4dd8161&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité