1-Chlorooctane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Octyl chloride
C0236-25ML C0236-500ML
TCIAC0236-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAC0236-25ML TCIAC0236-500ML
1-Chlorooctane ≥99.0% (par GC)
1-Chlorooctane
Formule: C₈H₁₇Cl
MW: 148,68 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,8719 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001022
Numéro CAS: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f6bc16776c684d4008ee4ee25a82a0ba6037eff&vid=daeb9f3385946113f246c28846f9eff8f89fa711&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité