1-Chlorotétradécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0622-500MLEA 66 EUR InStock
TCIAC0622-500ML TCIAC0622-25ML
1-Chlorotétradécane ≥98.0% (par GC)
1-Chlorotétradécane
Formule: C₁₄H₂₉Cl
MW: 232,84 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 2,2 °C
Point d'éclair: 152°C
Numéro MDL: MFCD00000958
Numéro CAS: 2425-54-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/58/28937658.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité