2-Chloropropane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0267-25ML C0267-500ML
TCIAC0267-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0267-25ML TCIAC0267-500ML
2-Chloropropane ≥99.0% (par GC)
2-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 35°C
Point de fusion: –117°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000867
Numéro CAS: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
ONU: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 14,05211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d6230cd4b85dbf2916990fb558b76a82e9e126&vid=d604190d0f4fef566782b1204a61b3dda3eabf32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité