Perchloroéthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0060-100GEA 26.4 EUR InStock
TCIAH0060-100G TCIAH0060-25G TCIAH0060-500G
Perchloroéthane ≥99.0% (par GC)
Perchloroéthane
Formule: C₂Cl₆
MW: 236,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000799
Numéro CAS: 67-72-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04698
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/29/28970129.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol faint turbidity
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité