1,3-Dichloroacétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0401-25G D0401-500G
TCIAD0401-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD0401-25G TCIAD0401-500G
1,3-Dichloroacétone ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloroacétone
Formule: ClH₂CC(O)CH₂Cl
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000937
Numéro CAS: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
ONU: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=477a876a014788e288d83674426304dc09ec86e9&vid=a50153f77947fd8d174138be213ff66661d71626&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité