Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Chlorobutanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-butanone

C0170-25ML C0170-500ML
TCIAC0170-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0170-25ML TCIAC0170-500ML
3-Chlorobutanone ≥95.0% (par GC)
3-Chlorobutanone


Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000865
Numéro CAS: 4091-39-8
EINECS: 223-834-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4863bfd416e30b28280daf021f5e9bbd6cf51db5&vid=d8fcaa7f5c4b3107e7b8dc46924de5cc558202cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité