6-Chloro-2-hexanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1333-25ML C1333-250ML
TCIAC1333-25MLEA 66 EUR InStock
TCIAC1333-25ML TCIAC1333-250ML
6-Chloro-2-hexanone ≥97.0% (par GC)
6-Chloro-2-hexanone
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Densité: 1,0348 g/cm³ (12 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191625
Numéro CAS: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28dabfe87393378d6ab7af967e322077ba5fafa6&vid=32af0e3358dfb81a440dedd3177ca663ac2c538a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité