(Chlorométhoxy)éthane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0201-25G C0201-500G C0201-100G
TCIAC0201-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC0201-25G TCIAC0201-500G TCIAC0201-100G
(Chlorométhoxy)éthane ≥96.0% (par GC)
(Chlorométhoxy)éthane
Formule: ClCH₂OCH₂CH₃
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1,0188 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000887
Numéro CAS: 3188-13-4
EINECS: 221-687-5
ONU: 2354
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb737e98551ae005790ae1c446287f4ead64b4b&vid=f8883037e1ae6b03836ed88027f50b15fc0700cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité