Dichloro(méthoxy)méthane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Dichlorodimethyl ether
D1645-25G D1645-250G
TCIAD1645-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD1645-25G TCIAD1645-250G
Dichloro(méthoxy)méthane ≥97.0% (par GC)
Dichloro(méthoxy)méthane
Formule: C₂H₄Cl₂O
MW: 114,96 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000828
Numéro CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93fc349ff296d0c66266e11c6ecd87c40e1d8004&vid=68027ceeb92801d5a47f671890630f7e68842c34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité