1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0471-25ML B0471-500ML
TCIAB0471-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0471-25ML TCIAB0471-500ML
1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(2-chloroéthoxy)éthane
Formule: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
MW: 187,07 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: –31.5 °C
Densité: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000976
Numéro CAS: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96942123f64b2be7729b6fb13f00f9dd03b95796&vid=42027c47c0f4c430b84e9eeb05c0d322d1c8c7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité