1,3-Dichloro-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0402-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0402-25G
1,3-Dichloro-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-propanol
Formule: ClH₂CCHOHCH₂Cl
MW: 128,99 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: -4°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00000951
Numéro CAS: 96-23-1
ONU: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03074
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/21/28974921.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité