2,2,2-Trichloroéthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
T0622-25G T0622-500G T0622-100G
TCIAT0622-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0622-25G TCIAT0622-500G TCIAT0622-100G
2,2,2-Trichloroéthanol ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Trichloroéthanol
Formule: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004677
Numéro CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471b7dd8799d4686d80944ba0fc9f6e47555331&vid=e560074141569b4b4c6cfeb0abf5a87537349a2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité